Läs mer
Greiner Bio-One Polystyrene 96-well Half Area Microplates
Beskrivning
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Traceable to production through a defined LOT number system
- μClear™ bottom
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 9001 |
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Half-Area |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |