Läs mer
Kartell™ Flödesmätare för skovelhjul
Produktkod. 10612132
Change view
Anslutningar:
Inline
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Anslutningar Förpackningsstorlek
10612132 Inline Paket med 5
1 options
Produktkod. 10612132 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0053900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1390.85 SEK / Paket med 5
    Save 69.15 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av styrenakrylnitrilharts (SAN) för överlägsen värmebeständighet. Kartell™ Skovelhjulsflödesmätare mäter ett brett flöde av vätskor och gaser.
  • Mäter noggrant flödet av vätska och gaser
  • Inline-anslutning
  • Fritt snurrande hjul; rotationshastighet proportionell mot flödet
Får inte användas med frätande vätskor eller vid temperaturer över 85 °C
Specifikationer
Typ Flödesmätare skovelhjul
Tryckvärdering 2 bar
Anslutningar Inline
Mått (L x B x H) 90 x 15 x 40 mm
Flödeshastighetsområde 5 till 95 ml/sek.
För användning med (applikation) Vätskor och gaser
Temperatur (metrisk) <85 °C
Rörstorlek OD: 6 till 11 mm anslutning
Vattenflöde Ned till 5 ml/sek.