Beskrivning
Med en brunnsvolym på 360 μL är plattkroppen gjord av vit polystyren med en K-Resin™ infoga. Standardmembranet består av en lågproteinbindande, hydrofil 0,2 μm PVDF (Polyvinylidenfluorid). En annan funktion är de individuella filterskivorna. Dessa är inkapslade av en speciell övergjutningsprocess som säkerställer integriteten för varje brunn och eliminerar vätskekorskontamination, medan den optimerade munstycksdesignen förhindrar korskontaminering av filtratet. Plattan har standardindustrin (SBS ) footprint, så är kompatibel med de flesta automations-, vätskehanterings- och detektionsutrustningar. Huvudapplikationer inkluderar: PCR* rengöring; färgavslutande rengöring och separations-/filtreringsanalyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Membran | Hydrofil μ0,2 m polyvinylidenfluorid |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | PCR-sanering; färgavslutande rengöring och separations-/filtreringsanalyser |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 360μ L |
| För användning med (applikation) | PCR-sanering, färgavslutande rengöring och separations-/filtreringsanalyser |
| Kvantitet | Vardera |