Läs mer
Schuett Biotec™ Provskålar av polystyren aluminium
Produktkod. 10299040
Change view
Höjd (metrisk):
7 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
10299040 7 mm
1 options
Produktkod. 10299040 Leverantör Schuett Biotec™ Leverantörsnummer 3628103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.10 SEK
    322.71 SEK / Paket med 80
    Save 141.39 SEK
    30% Av
I lager
Specifikationer
Bottenform Plan
Material Aluminium
Form Rund
Typ Vägskål
Höjd (metrisk) 7 mm
Diameter (metrisk) 100 mm