Läs mer
Clark Scientific™ Antistatiska spillbrickor i polystyren
Produktkod. 12948837
Change view
Längd (metrisk):
475 mm
700 mm
Förpackningsmängd:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12948837 700 mm 25/förpackning Paket med 25
12938837 475 mm 100/förpackning Paket med 100
12958837 700 mm 100/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12948837 Leverantör Clark Scientific™ Leverantörsnummer AT2PK25
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av antistatisk polystyren med hög slagkraft, är dessa spillbrickor idealiska i de flesta forsknings-, vetenskapliga, laboratorie- och andra miljöer.
  • Tillverkad av antistatisk, slagfast polystyren
  • Tillräckligt djup för att säkert innehålla även de största vätskespillen
  • Torka rent för upprepad användning
Specifikationer
Material Polystyren
Typ Spillbricka
Förpackningsmängd 25/förpackning
Längd (metrisk) 700 mm
Höjd (metrisk) 450 mm