Läs mer
Kartell™ Biologiska provbehållare av polystyren
Produktkod. 10102381
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
200 ml
Diameter (metrisk):
39 mm
66 mm
Höjd (metrisk):
65 mm
86 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10102381 200 ml 66 mm 86 mm Paket med 200
10355631 60 ml 39 mm 65 mm Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10102381 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0269600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 SEK
    1112.13 SEK / Paket med 200
    Save 317.87 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad med kristallklar polystyren för optimal synlighet. Kartell™ Biologiska provbehållare av polystyren finns tillgängliga med färgkodade skruvlock av polyeten och polypropen.
  • Individuellt inslagna
  • CE-märkt; IVD-godkänd
Specifikationer
Produkttyp Biologisk provbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Sterilitet Aseptisk
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Certifikat och efterlevnad CE och IVD
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 66 mm
För användning med (applikation) Urin och biologisk provtagning
Höjd (metrisk) 86 mm
Inkluderar Skruvlock av polypropen
Märka Ja
Antal per förpackning 200/Pk.