Läs mer
Brand™ Stängningsrör av polystyren
Produktkod. 15537821 Handla allt Brand Produkter
Material:
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 5000
Produktkod. 15537821
Brand: Brand™ 114750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Provrör (koagulometer)
  • 11 x 55 mm
  • RCF max: 2 000 G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 55 mm
Material Polystyren
Kvantitet 5000 förpackning
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Provrör