Läs mer
Greiner Bio-One Polystyrene Container for Plant Tissue Culture
Diameter (metrisk):
67 mm
Höjd (metrisk):
64 mm
nr per ärende:
320
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 320
Beskrivning
- Maximum light transmission, rapid, successful growth
- Used as transport containers
Serviceplan
No
Garanti
No
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Clear |
| Förslutning ingår | Closure Included |
| Stängningsmaterial | Polystyrene |
| Bottenform | Round |
| Färg | Clear |
| Material | Polystyrene |
| Form | Round |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Culture Container |
| För användning med (applikation) | Plant tissue culture |
| Visa mer |