Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Snap Cap-flaskor
Produktkod. 15371381
Change view
Kapacitet (metrisk):
148 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15371381 148 ml
1 options
Produktkod. 15371381 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F175750040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 SEK
    1259.00 SEK / Paket med 72
    Save 256.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Dessa flaskor är utmärkta för förvaring av torra material, pulver, tabletter och andra prover
  • Tung, styv väggkonstruktion säkerställer lång livslängd
  • Kan användas vid temperaturer från -20 till 70 °C (-4 till 158 °F)
  • Levereras med tättslutande, snäpplock av polyeten
Beställningsinfo
dimCapacityMetric
Specifikationer
Kvantitet 72 Pk.
Kapacitet (metrisk) 148 ml
Färg Klart
Produkttyp Behållare
Material Polystyren
För användning med (applikation) Lagring av torrt material, pulver, tabletter
Höjd (metrisk) 98 mm