Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren diamantformad antistatisk vägningsbåt
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Har en diamantform som lätt böjs för exakt hällning
- Bred, platt botten hjälper till att motstå tippning
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde -10 till 70 °C
- Antistatisk yta för att säkerställa fullständig provborttagning
- 500 FDA/livsmedelsklassade båtar per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Antistatisk vägbåt |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Mått (L x B x H) | 78 x 56 x 14 mm |
| Visa mer |