Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren diamantformad antistatisk vägningsbåt
Produktkod. 11543432 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
100 ml
Färg:
Svart
Vitt
Form:
Diamant
Fyrkantig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Form Förpackningsstorlek
11543432 100 ml Vitt Diamant Paket med 500
12932860 100 ml Svart Diamant Paket med 500
11533432 30 ml Vitt Diamant Paket med 500
12922860 30 ml Svart Diamant -
12912860 5 ml Svart Fyrkantig Paket med 500
12992840 5 ml Vitt Diamant Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11543432
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för exakt gjutning med minimal provförlust. Fisherbrand™ Polystyren-Diamond-Shaped Antistatic Weighing Boat har en slät yta som lätt böjs. Engångsbåtar har en platt botten, statiskfri yta och kan användas för en mängd olika laboratorieapplikationer.
  • Har en diamantform som lätt böjs för exakt hällning
  • Bred, platt botten hjälper till att motstå tippning
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Temperaturområde -10 till 70 °C
  • Antistatisk yta för att säkerställa fullständig provborttagning
  • 500 FDA/livsmedelsklassade båtar per förpackning
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Icke-steril
Typ Antistatisk vägbåt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Mått (L x B x H) 119 x 90 x 19 mm
Längd (metrisk) 119 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Höjd (metrisk) 19 mm