Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren diamantformad antistatisk vägningsbåt
Produktkod. 12922860 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
30 ml
100 ml
Färg:
Svart
Vitt
Form:
Diamant
Fyrkantig
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12922860
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för exakt hällning med minimal provförlust. Fisherbrand™ Polystyren diamantformad antistatisk vägningsbåt har en slät yta som lätt böjer sig. Engångsbåtar har en platt botten, statisk fri yta och kan användas för en mängd olika labbapplikationer.
  • Har en diamantform som lätt böjs för exakt hällning
  • Bred, platt botten hjälper till att motstå tippning
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Temperaturområde -10 till 70 °C
  • Antistatisk yta för att säkerställa fullständig provborttagning
  • 500 FDA/livsmedelsklassade båtar per förpackning
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Diamant
Sterilitet Non-sterile
Typ Antistatisk vägningsbåt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Mått (L x B x H) 78 x 56 x 14 mm
Längd (metrisk) 78 mm
Bredd (metrisk) 56 mm
Höjd (metrisk) 14 mm