Läs mer
BRAND™ Antistatiska vågskålar, diamantformade
Produktkod. 10273001 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
30 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10273001 30 ml Paket med 500
10078870 100 ml Paket med 500
10019040 25 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10273001 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 155548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.00 SEK
    578.57 SEK / Paket med 500
    Save 52.43 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slagkraftig polystyren. BRAND™ Antistatiska vågskålar, diamantformade med lätt och platt design är idealiska för vägning. Antistatisk yta förhindrar att material fastnar. Väggtjockleken är cirka 0,2 mm.
  • Tillverkad av slagkraftig polystyren
  • Antistatisk yta förhindrar att material fastnar
  • Lätt och platt design förhindrar störningar vid vägning
  • Väggtjockleken är cirka 0,2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Polystyren
Form Diamant
Typ Antistatisk vägskål
För användning med (applikation) Idealisk för vägning
Tjocklek 0.2 mm
Mått (L x B x H) 78 x 56 x 14 mm
Längd (metrisk) 78 mm