Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren fyrkantig standard vägningsbåt
Produktkod. 11354125 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Typ:
Antistatisk vägskål
Vägbåt
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Färg Förpackningsstorlek
11354125 85 ml Vägbåt Vitt Paket med 500
12982850 10 ml Antistatisk vägskål Svart Paket med 500
12902860 280 ml Antistatisk vägskål Svart Paket med 500
12992850 85 ml Antistatisk vägskål Svart Paket med 500
11344125 10 ml Vägbåt Vitt Paket med 500
11897172 280 ml Antistatisk vägskål Blått Paket med 500
11364125 280 ml Vägbåt Vitt Paket med 500
11503432 85 ml Antistatisk vägskål Vitt Paket med 500
11513432 280 ml Antistatisk vägskål Vitt Paket med 500
11593422 10 ml Antistatisk vägskål Vitt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11354125
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Väg och häll prover med lätthet. Fisherbrand™ Fyrkantig standardvägningsbåt i polystyren fälls lätt ihop och har en slät yta och runda hörn för enkel hällning. Välj den storlek och färg som passar dina behov bäst. Engångs- och slitstark.
  • Flexibla båtar har släta ytor och rundade hörn för att ge exakta utgjutningar med minimal provförlust
  • Välj vitt, svart eller blått för bästa färgkontrast för att säkerställa att provet tas bort helt
  • Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
  • Finns i tre storlekar och två färger, i förpackningar om 500 st
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade
Specifications
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 85 ml
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Icke-steril
Typ Vägbåt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Storlek Medium; 85 x 85 x 24 mm
Längd (metrisk) 85 mm
Bredd (metrisk) 85 mm
Höjd (metrisk) 24 mm