Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren fyrkantig standard vägningsbåt
Produktkod. 11513432 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Typ:
Antistatisk vågskål
Vägande båt
Färg:
Naturlig
Svart
Vitt
missing translation for 'unitSize'
Paket med 500
Artikelnummer. 11513432
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Väg och häll prover med lätthet. Fisherbrand™ Fyrkantig standardvägningsbåt i polystyren fälls lätt ihop och har en slät yta och runda hörn för enkel hällning. Välj den storlek och färg som passar dina behov bäst. Engångs- och slitstark.
  • Flexibla båtar har släta ytor och rundade hörn för att ge exakta utgjutningar med minimal provförlust
  • Välj vitt, svart eller blått för bästa färgkontrast för att säkerställa att provet tas bort helt
  • Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
  • Finns i tre storlekar och två färger, i förpackningar om 500 st
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade
Spezifikation
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 280 ml
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Non-sterile
Typ Antistatisk vågskål
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Storlek Stor; 140 x 140 x 22 mm
Längd (metrisk) 140 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 22 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt