Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren fyrkantig standard vägningsbåt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11897172 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Typ:
Antistatisk vågskål
Vägande båt
Färg:
Naturlig
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11897172
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Väg och häll prover med lätthet. Fisherbrand™ Fyrkantig standardvägningsbåt i polystyren fälls lätt ihop och har en slät yta och runda hörn för enkel hällning. Välj den storlek och färg som passar dina behov bäst. Engångs- och slitstark.
  • Flexibla båtar har släta ytor och rundade hörn för att ge exakta utgjutningar med minimal provförlust
  • Välj vitt, svart eller blått för bästa färgkontrast för att säkerställa att provet tas bort helt
  • Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
  • Finns i tre storlekar och två färger, i förpackningar om 500 st
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 280 ml
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Non-sterile
Typ Antistatisk vågskål
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Storlek Stor; 140 x 140 x 22 mm
Tjocklek 12 mil
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 139 mm
Bredd (engelska) 5,5 tum
Bredd (metrisk) 139 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 98 mm (inre bas)