Läs mer
Fisherbrand™ Polystyren fyrkantig standard vägningsbåt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
85 ml
280 ml
Typ:
Antistatisk vågskål
Vägande båt
Färg:
Naturlig
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Väg och häll prover med lätthet. Fisherbrand™ Fyrkantig standardvägningsbåt i polystyren fälls lätt ihop och har en slät yta och runda hörn för enkel hällning. Välj den storlek och färg som passar dina behov bäst. Engångs- och slitstark.
- Flexibla båtar har släta ytor och rundade hörn för att ge exakta utgjutningar med minimal provförlust
- Välj vitt, svart eller blått för bästa färgkontrast för att säkerställa att provet tas bort helt
- Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
- Finns i tre storlekar och två färger, i förpackningar om 500 st
- Alla är FDA/livsmedelsklassade
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 280 ml |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Antistatisk vågskål |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Storlek | Stor; 140 x 140 x 22 mm |
| Visa mer |