Läs mer
Biochrom Polystyrenkyvetter för engångsbruk
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Engångskyvett av polystyren
- 10 mm väglängd
- 2,5 ml arbetsvolym
- Passar standard spektrofotometer cellhållare
- För användning med Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
- Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Cell |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Material | Polystyren |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 325 till 1100 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometer, fotometer |
| Visa mer |