Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel PharmaScoop™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Nyckelfunktioner:
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad i ultrastark förpackning med lättöppnad design
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Stort utbud av olika storlekar tillgängliga
- Finns även i HDPE, PP och andra färger
Varför använda en SteriWare™ Engångs PharmaScoop™ ?
- GMP Korrekt - det är god tillverkningssed (GMP ) för att hålla händerna borta från produkten så mycket som möjligt. I enlighet med detta har vi placerat det ergonomiska handtaget högt upp på skopan.
- Renrumstillverkning - allt SteriWare™ PharmaScoops™ är gjutna, inspekterade och förpackade i ett klass 100 000 renrum.
- Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
- Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar skopa kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
- Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
- Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
- Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
- Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA godtagbar CFR 177.1640, EU-förordningar 10/2011 kompatibla |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Pharma Scoop |
| För användning med (applikation) | Används av läkemedels- och industriföretag |
| Bredd (metrisk) | 49 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 106 mm |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |