Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel PharmaScoop™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2.5 L
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad i ultrastark förpackning med lättöppnad design
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Stort utbud av olika storlekar tillgängliga
- God tillverkningssed (GMP ) för att hålla händerna borta från produkten så mycket som möjligt
- Placerade det ergonomiska handtaget högt upp på skopan
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Engångsskopa |
| Inkluderar | Individuellt förpackad |
| Material | Polystyren |