Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Disponibel PharmaScoop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17458863 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
17458863 1000 ml Icke-steril -
17478863 2,5 l Icke-steril -
17498863 500 ml Icke-steril -
17488863 2,5 l Sterila -
12534366 60 ml Sterila Paket med 100
17408873 500 ml Sterila -
17468863 1000 ml Sterila -
13225220 125 ml Sterila Paket med 100
16466840 250 ml Sterila -
12732437 2,5 l Icke-steril Paket med 100
13255220 30 ml Sterila -
15809431 60 ml Icke-steril Paket med 100
15879421 125 ml Icke-steril Paket med 100
15889421 250 ml Icke-steril Paket med 100
16456840 250 ml Icke-steril -
15899421 30 ml Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 17458863 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8045A1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i ett renrum av klass 100 000 för att säkerställa renlighet. Sampling Systems™ Pharma Scoops för engångsbruk av polystyren är individuellt förpackade och kräver ingen dyr rengöring eller rengöringsvalidering.
Nyckelfunktioner:
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad i ultrastark förpackning med lättöppnad design
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Stort utbud av olika storlekar tillgängliga
  • Finns även i HDPE, PP och andra färger
Varför använda en SteriWare™ Engångs PharmaScoop™ ?
  • GMP Korrekt - det är god tillverkningssed (GMP ) för att hålla händerna borta från produkten så mycket som möjligt. I enlighet med detta har vi placerat det ergonomiska handtaget högt upp på skopan.
  • Renrumstillverkning - allt SteriWare™ PharmaScoops™ är gjutna, inspekterade och förpackade i ett klass 100 000 renrum.
  • Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
  • Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar skopa kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
  • Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
  • Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
  • Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
  • Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA godtagbar CFR 177.1640, EU-förordningar 10/2011 kompatibla
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Pharma Scoop
För användning med (applikation) Används av läkemedels- och industriföretag
Bredd (metrisk) 150 mm
Längd (metriskt) handtag 149 mm
Material Polystyren
Längd (metrisk) 324 mm