Läs mer
Kartell™ Engångsprovrör av polystyren
Produktkod. 11312904
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11312904
Brand: Kartell™ 8830200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polystyren för enastående klarhet. Kartell™ Engångsprovrör av polystyren är ekonomiska och hållbara.
  • Engångsbruk eliminerar kontaminering från överföring eller absorption
  • Utmärkt för känsligt batcharbete eller låghastighetscentrifugering
  • Färgkodade kepsar tillgängliga separat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE IVD
Färg Klart
Beskrivning 1000 x g
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Provrör