Läs mer
Kartell™ Engångsprovrör av polystyren
Beskrivning
Tillverkad med polystyren för enastående klarhet. Kartell™ Engångsprovrör av polystyren är ekonomiska och hållbara.
- Engångsbruk eliminerar kontaminering från överföring eller absorption
- Utmärkt för känsligt batcharbete eller låghastighetscentrifugering
- Färgkodade kepsar tillgängliga separat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE IVD |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 1000 x g |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Material | Polystyren |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Visa mer |