Läs mer
Kartell™ Engångsprovrör av polystyren
Produktkod. 11352904
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
Längd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Bottenform:
Koagulometer
Konisk
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Bottenform Förpackningsstorlek
11352904 3 ml 55 mm Koagulometer Paket med 1000
11302904 10 ml 105 mm Konisk Paket med 1000
11342904 5 ml 75 mm Rund Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352904 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8830800
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polystyren för enastående klarhet. Kartell™ Engångsprovrör av polystyren är ekonomiska och hållbara.
  • Engångsbruk eliminerar kontaminering från överföring eller absorption
  • Utmärkt för känsligt batcharbete eller låghastighetscentrifugering
  • Färgkodade kepsar tillgängliga separat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE IVD
Färg Klart
Beskrivning 1300 x g
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Längd (metrisk) 55 mm
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1000 förpackning
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 11.5 mm
Produkttyp Provrör
Bottenform Koagulometer