Läs mer
Kartell™ Engångsprovrör av polystyren
Produktkod. p-8003213
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
Längd (metrisk):
55 mm
75 mm
105 mm
Bottenform:
Koagulometer
Konisk
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11352904
Brand: Kartell™ 8830800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polystyren för enastående klarhet. Kartell™ Engångsprovrör av polystyren är ekonomiska och hållbara.
  • Engångsbruk eliminerar kontaminering från överföring eller absorption
  • Utmärkt för känsligt batcharbete eller låghastighetscentrifugering
  • Färgkodade kepsar tillgängliga separat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE IVD
Färg Klart
Beskrivning 1300 x g
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Längd (metrisk) 55 mm
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1000 förpackning
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 11.5 mm
Produkttyp Provrör
Bottenform Koagulometer