Läs mer
BRAND™ Dräneringsställ i polystyren
Produktkod. 10508271 Handla allt Brand Produkter
Change view
Positioner:
72
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
10508271 72 Varje
1 options
Produktkod. 10508271 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 95105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00 SEK
    2218.23 SEK / Paket med 1
    Save 716.77 SEK
    24% Av
I lager
Integrerad bred dräneringstråg
  • Pinnarna kan sättas in efter behov
  • Pinnhålen är stängda på baksidan - förhindrar läckage mot väggen
  • Lämplig för graderade glascylindrar på upp till 250 ml och bägare upp till 1000 ml
  • Levereras komplett med avloppsslang och tillbehör för väggmontage
  • Innehåller 72 pinnar
  • pinndiameter: 16 mm
  • pinnlängd: 120 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Material Polystyren
    Positioner 72
    Antal ställ 72
    Inkluderar Dräneringsslang, 72 pinnar och tillbehör för väggmontering
    Höjd (metrisk) 630 mm
    Bredd (metrisk) 450 mm