Läs mer
Kartell™ Små pinnar för dräneringsställ
Längd (metrisk):
95 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 11
Beskrivning
Kartell™ Små pinnar för tömningsställ är en elvadelad uppsättning pinnar för att hålla provrör och andra föremål med liten diameter.
- Inkluderar 11 små pinnar
- Pinnarna har en diameter på 6 mm
- Små pinnar är lämpliga för föremål med liten diameter som provrör
- Lätt avtagbar för rengöring eller för att passa särskilt formade föremål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dräneringsställ |
| Beskrivning | Små pinnar |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Dränera provrör |
| Montering | Vertikal |
| Antal per förpackning | 11 pack |
| Kvantitet | 11 pack |
| Storlek | L: 95 mm |
| Visa mer |