Läs mer
Kartell™ Torkställ i polystyren
Beskrivning
Har 72 platsstöd som kan rymma föremål med halshål på över 15 mm. Kartell™ Torkställ i polystyren levererar en robust, hållbar och justerbar lösning för torkning av föremål i laboratoriet.
- Gjuten ryggplatta av hög slagkraft i polystren ger styrka och förhindrar röta, fläckar och rost
- Stängda pinnhylsor eliminerar läckage och potentiella därav följande biologiska faror
- Sömlös droppkanal samlar upp avfall; avlopp via medföljande avloppsrör
- 72 instickspinnar medföljer, lätt att ta bort för rengöring eller för att få plats med konstiga föremål
- Ersättningspinnar finns
- Ställen kan sammanfogas med medföljande pluggar för att skapa ytterligare torkutrymme
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Positioner | 72 pinnar rymmer föremål med halshål som överstiger halshålet överstigande 15 mm, 6 mm pinnar (ingår) för föremål med liten diameter, pinnar kan tas bort för att rymma föremål med olika former |
| För användning med (utrustning) | Medföljande tömningsrör: ID: 11mm, OD: 13mm |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Kvantitet | 1 st. |
| Mått (L x B x H) | 450L x 110D x 630mmH |
| Vikt (metrisk) | 0.2 kg |
| Inkluderar | 72 instickspinnar, 11 små pinnar, skarvpluggar, monteringssats, dräneringssats (koppling och rör) och fixeringsmall |
| Produkttyp | Drainer |