Läs mer
Brady™ Polystyren elektrisk/pneumatisk låsning
Produktkod. 10411100 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10411100 Rött Varje
1 options
Produktkod. 10411100 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800126
I lager
Den elektriska/pneumatiska låsningen i polystyren rymmer ett stort utbud av elektriska pluggar upp till 89 mm i diameter och 127 mm i längd samt hankontakt för luftslang.
  • Hålen är utformade för att passa ''necked down'' pneumatiska hankopplingar som vanligtvis är fästa på tryckluftsslangar.
  • Lämplig för 110V, 220V NS 550V kontakter.
Specifikationer
Produkttyp Elektrisk/pneumatisk spärr
Alternativt artikelnummer STOR EL-/PNEUMATISK STOPPLÅS
Färg Rött
Material Polystyren
Beskrivning Stor elektrisk/pneumatisk spärr
Diameter (engelska) Shackle 0,28 tum.
Diameter (metrisk) bygel 7 mm
Mått (D x B x H) 96.00 x 163.00 x 117.25 mm
Mått (L x B) 163 x 96 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
För användning med (utrustning) Vanligtvis kopplad till tryckluftsslangar
Höjd (engelska) 4,616 tum.
Höjd (metrisk) 117.25 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 6,417 tum.
Bredd (metrisk) 163 mm