Läs mer
Kartell™ Fyrkantiga Frigo lådor
Beskrivning
- Lågtemperaturbehållare
- Tillverkad av högslags termoplastmaterial
- Termiskt isolerad med hjälp av en polyuretanisoleringsjacka
- Giftfritt och därför 100% livsmedelssäkert
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 380 mm |
| Längd (metrisk) | 260 mm |
| Bredd (metrisk) | 430 mm |
| Mått (L x B x H) | 260 x 430 x 380 mm |
| Material | Polystyren |
| Typ | Frigo Box |
| Kapacitet (metrisk) | 32 l |