Läs mer
Cole-Parmer™ Sexkantiga vågskålar av polystyren
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Genomskinlig antistatisk, polystyren
- Resistent mot de flesta utspädda syror, vattenlösningar och alkoholbaser
- Provhållare för allmänna ändamål
- Unik sexkantig design för halkfri hantering och hällning
- Disponibel
- Biologiskt inert
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Hexagonal |
| Typ | Antistatisk vågskål |
| För användning med (applikation) | För vägning, dispensering eller hällning av vätskor eller fasta ämnen |
| Storlek | Liten |
| Djup (metriskt) | 4.4 cm |
| Diameter (engelska) | 1,75 tum |
| Visa mer |