Läs mer
Cole-Parmer™ Sexkantiga vågskålar av polystyren
Produktkod. 11817232 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
200 mL
350 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Código de producto. 11817232
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 0101812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Använd dessa vågskålar med vågar, mikrovågsfuktanalysatorer och hundratals andra applikationer för provhantering. Hexagonall polystyren vägningsskålar är designade för att flexa för vägning, dispensering eller hällning av vätskor eller fasta ämnen. Platt botten motstår att tippa.
  • Genomskinlig antistatisk, polystyren
  • Resistent mot de flesta utspädda syror, vattenlösningar och alkoholbaser
  • Provhållare för allmänna ändamål
  • Unik sexkantig design för halkfri hantering och hällning
  • Disponibel
  • Biologiskt inert
Especificaciones
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Hexagonal
Typ Antistatisk vågskål
För användning med (applikation) För vägning, dispensering eller hällning av vätskor eller fasta ämnen
Storlek Intermediär
Djup (metriskt) 7.6 cm
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado