Läs mer
Cole-Parmer™ Sexkantiga vågskålar av polystyren
Produktkod. 11837232 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11837232
Brand: Cole-Parmer™ 0101816
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa vågskålar med vågar, mikrovågsfuktanalysatorer och hundratals andra applikationer för provhantering. Hexagonall polystyren vägningsskålar är designade för att flexa för vägning, dispensering eller hällning av vätskor eller fasta ämnen. Platt botten motstår att tippa.
  • Genomskinlig antistatisk, polystyren
  • Resistent mot de flesta utspädda syror, vattenlösningar och alkoholbaser
  • Provhållare för allmänna ändamål
  • Unik sexkantig design för halkfri hantering och hällning
  • Disponibel
  • Biologiskt inert
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Hexagonal
Typ Antistatisk vågskål
För användning med (applikation) För vägning, dispensering eller hällning av vätskor eller fasta ämnen
Storlek X-large
Djup (metriskt) 14 cm
Diameter (engelska) 5,5 tum
Diameter (metrisk) 3.2 cm