Läs mer
Brand™ Inokulationsögla av polystyren
Produktkod. 10160721 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym:
1μ L
10μ L
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Färg Förpackningsstorlek
10160721 1μ L Vitt Paket med 1000
10110821 10μ L Blått -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10160721 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 452201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 SEK
    884.11 SEK / Paket med 1000
    Save 315.89 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter milda ränder utan att skada näringsytan. BRAND™ Inokulationsöglor i polystyren är mycket flexibla, med ögla i ena änden och nål i den andra eller öglor i båda ändar.
  • Tillverkad av polystyren.
  • För ympning av näringsmedia.
  • Finns antingen med ögla i ena änden och nål i den andra eller öglor i båda ändarna.
  • Hög flexibilitet tillåter milda ränder utan att skada näringsytan.
  • y-ray steriliserad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 1μ L
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Produkttyp Inokuleringsslinga
Inkluderar Nål
Kvantitet 1000/Pk.