Läs mer
Technical Service Consultants™ L-formad spridare i polystyren
Produktkod. 12739885
Change view
Kvantitet:
1000/förpackning
500-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12739885 1000/förpackning Paket med 1000
12749885 500-pack Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12739885 Leverantör Technical Service Consultants™ Leverantörsnummer TS/30A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2275.00 SEK
    1823.75 SEK / Paket med 1000
    Save 451.25 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Använda Technical Service Consultants™ L-formad spridare av polystyren för ytspridning av vätske- eller kulturprover jämnt över ytan av fasta medier. Formad som en hockeyklubba rekommenderas den för engångsövningar eller sterila tekniker.
  • Polystyren
  • Tre års hållbarhet
  • Idealisk för bakterietal
  • L-formad plastpåse (fast) med skal
  • Hockeystick form
Specifikationer
Kvantitet 1000/förpackning
Form L-form
Material Polystyren
Produkttyp Spridare
Sterilitet Sterila