Läs mer
Polystyrenlatexmikrosfär, 0,05 mikron, 2,5 viktprocent dispersion i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476505
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476505 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 15476505 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042711.AB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Polystyrenlatexmikrosfär, 0,05 mikron, 2,5 viktprocent dispersion i vatten används vid proteinbindning och som storleksmarkörer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polystyrene latex microsphere
Färg Vitt
CAS 9003-53-6
Fysisk form Dispersion
Kvantitet 10 mL
Odör Luktfritt
Molekylformel (C8H8)n
Partikelstorlek 0,05 mikron
MDL-nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Löslighetsinformation Löslig i metyletylketon, bensen och toluen. Lätt löslig i dietyleter, n-oktanol och aceton. Olöslig i vatten.
InChI-nyckel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn etenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2.5 wt% dispersion in water
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.