Läs mer
Polystyrenlatex-mikrosfär, 0,75 mikron, 2,5 viktprocents spridning i vatten
Beskrivning
Polystyrenlatex-mikrosfär används som ett biokompatibelt material, särskilt inom tandvården. De används som isolatorer, för formsprutning och gjutning, som plåtar, plåtar, stavar, styva former och pärlor. De används också som extruderingsgjutna skumförpackningar, servis, flaskor, leksaker och engångsbestick.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polystyrene latex microsphere |
| CAS | 9003-53-6 |
| Fysisk form | Mikrosfär |
| Kvantitet | 15 mL |
| Odör | Luktfritt |
| Molekylformel | (C8H8)n |
| Partikelstorlek | 0,75 mikron |
| MDL-nummer | MFCD00084450 |
| Synonym | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
| Löslighetsinformation | Helt blandbar med vatten. |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning