Läs mer
Polystyrenlatexmikrosfär, 90,0 mikron, 2,5 viktprocent dispersion i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426525
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426525 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 15426525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042751.AA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
Polystyrenlatexmikrosfär används som ett biokompatibelt material, särskilt inom tandvård. De används som isolatorer, för formsprutning och gjutning, som plåtar, plattor, stavar, styva former och pärlor. Det används också som extruderad skumförpackning, servis, flaskor, leksaker och engångsbestick.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polystyrene latex microsphere
Färg Vitt
CAS 9003-53-6
Fysisk form Dispersion
Molekylformel (C8H8)n
MDL-nummer MFCD00084450
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Löslighetsinformation Helt blandbar med vatten.
Kvantitet 5 mL
InChI-nyckel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn styren
Molekylvikt (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2.5 wt% dispersion in water
Odör Luktfritt
Partikelstorlek 90,0 mikron
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.