Läs mer
Kappes Systeme™ Polystyrene Lid
Mått (L x B x H):
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bin Lid |
| Material | Polystyrene |
| Färg | Transparent |
| För användning med | RasterPlan Plastic Bin |
| För användning med (applikation) | Food Storage |
| Serie | 5 |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 290 x 140 x 130 mm |
| Längd (metrisk) | 290 mm |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.