Läs mer
Fisherbrand™ Lock för bloduppsamlingsbricka
Produktkod. 11780634 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
420 x 240 x 205 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11780634 420 x 240 x 205 mm Varje
1 options
Produktkod. 11780634 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer HS2202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 SEK
    545.77 SEK / Paket med 1
    Save 201.23 SEK
    26% Av
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda brickans innehåll med ett kraftigt polystyrenöverdrag. Fisherbrand™ Lock for Blood Collection Tray är specialdesignat för en åtsittande passform och ger åtkomst till handtaget i sitt vertikala läge.
  • Kan säkras med buntband för extra säkerhet
  • Tillverkad av polystyren och är stapelbar.
  • Mått 420 x 240 x 205 mm
Specifikationer
Mått (L x B x H) 420 x 240 x 205 mm
För användning med (utrustning) Droplet™ Bloduppsamlingsbricka
Höjd (metrisk) 205mm
Längd (metrisk) 420mm
Bredd (metrisk) 240mm
Material Polystyren
Produkttyp Phlebotomy Lab Tray