Läs mer
Brand™ Makrokyvetter i polystyren
Produktkod. 10549301 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 till 4,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10549301 2,5 till 4,5 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 10549301 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 759005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.60 SEK
    156.46 SEK / Paket med 100
    Save 117.14 SEK
    42% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad av polystyrene.BRAND™ Makrokyvetter i polystyren ger en tydlig, ren optisk väg med indikation på optisk vägorientering.
  • Tillverkad av polystyren.
  • Tydlig, ren optisk väg med indikering av optisk vägorientering
  • Tillverkas under kontrollerade rumsförhållanden och förpackas helt automatiskt, utan mänsklig kontakt
  • Packad grupperad efter formhålighetsnummer för att säkerställa lägsta variation av extinktionskoefficient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2,5 till 4,5 ml
Material Polystyren
Kvantitet 100 pack
Våglängdsområde 340 nm
Höjd (metrisk) 35 mm
Bredd (metrisk) 10 mm