Läs mer
ratiolab™ Makro Q-VETTES
Produktkod. 10499652
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10499652 4 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 10499652 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 2711110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00 SEK
    54.01 SEK / Paket med 100
    Save 22.99 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kyvetter för mer konstanta provtemperaturer under fotometriska mätningar. ratiolab™ Macro Q-VETTES har utmärkt optiskt överföringsområde och liten väggtjocklek för ökad värmeöverföring.
Den optimerade formen och den lilla väggtjockleken hos kuvetterna ger ökad värmeöverföring vilket resulterar i mer konstanta provtemperaturer under fotometriska mätningar.
  • Glasklar polystyren (PS)
  • Tillämpligt våglängdsområde 340 till 900 nm
  • Mycket låg variation av utsläckningsvärden
  • Utmärkt optisk överföringsräckvidd
  • Kavitetssorterad produktion
  • Banlängd 10 mm
  • Yttermått 12,5 x 12,5 x 45 mm
  • Levereras i praktiska frigolitställ: 100 nätidentiska kyvetter i frigolitlåda med stängbart lock
Specifikationer
Typ Makrokyvett
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Material Glas, Polystyren
Inkluderar Stängbart lock
Kvantitet 100/Pk.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 340 till 900 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm