Läs mer
Fisherbrand™ Makrokyvetter i polystyren för UV och synliga våglängder
Produktkod. 10349334 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10349334 4 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 10349334
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kyvetter för mer konstanta provtemperaturer under fotometriska mätningar. Fisherbrand™ Makrokyvetter i polystyren för UV och synliga våglängder har utmärkt optiskt överföringsområde och liten väggtjocklek för ökad värmeöverföring.
Kyvetter med förbättrade fotometriska egenskaper.
  • Mycket låg variation av utsläckningsvärden
  • Utmärkt optisk överföringsräckvidd
Specifikationer
Typ Makrokyvett
Disponibel Återanvändbar
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Material Plast
Kvantitet 100/Pk.
Våglängdsområde 220 till 900 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm