Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril mikrospatel
BIOPHARMA
Produktkod. 12792397 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
170 mm
Produktkod. 12792397
Brand: Sampling Systems™ 8015A170S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för hantering av små mängder pulver och granulat. Smalt provtagningsblad gör att prover kan tas från mycket små behållare som flaskor.
Nyckelfunktioner:
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Olika bladbredder tillgängliga. Idealisk för små flaskor eller provbehållare
  • Finns även i HDPE för extra kemikaliebeständighet
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
  • Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
  • Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
  • Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
  • Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
  • Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
  • Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) kniv 40 mm
Bredd (metrisk) kniv 13 mm
Material Polystyren
Längd (metrisk) 170 mm