Beskrivning
- Polystyren yta
- Mediumbindande, icke-steril
- Standardplatta för de flesta applikationer
- Grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plåtar för enkel brunnsidentifiering
- Listplåtar finns
- Standardplåtar finns i U-, V-, F-, C-form
- Transparenta bottnar finns i F-form
- Finns i klar, vit eller svart
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
- Lämplig för homogena analyser, screening och lagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SLAS |
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Klart, Klar botten |
| Produkttyp | UV Transparent |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 350μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |