Läs mer
Corning™ Mikroplattor av polystyren
Handla allt Corning Produkter
Total volym (metrisk) Tja:
0.0128 mL
190μ L
360 μL
Ytbehandling:
Ej behandlad
Non-treated
Sulfhydryl
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
The Stripwell™ low volume microplates allow test kit manufacturers to reduce overall costs, with a reduction in the amount of reagents and antibody necessary to perform assays.
- Designed with one-half the well area of a 'regular' 8 well strip, providing a much greater surface to volume ratio
- Recommended working volume of 50μL to 125μL
- Designed for in vitro diagnostic assays
- Untreated surface is hydrophobic in nature
- Color coded strips
- Bar coding available on request
Specifikationer
Specifikationer
Formatera | Strip Plate |
Lock | Without Lid |
Array | 8 x 12 |
Färg | Clear |
Material | Polystyrene |
Antal Wells | 96 |
Volym (metrisk) Fungerar | 75 to 200 μL |
Sterilitet | Non-sterile |
Ytbehandling | Sulfhydryl |
Total volym (metrisk) Tja | 360 μL |
Visa mer |
Dokument
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
Filstorlek: 7 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Corning™ Mikroplattor av polystyren >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering