Learn More
Kartell™ Skjutlåda i polystyrenmikroskop
Beschreibung
- Fackorna är väl åtskilda för enkel hantering av 76 mm x 26 mm diabilder
- Fackorna är tydligt numrerade och kan korsreferens med motsvarande registerkort
- Locken är helt avtagbara
- Topp och baksida tydligt markerade
- Lådorna för 50 och 100 platser har placeringsklackar så att lådor kan staplas
Spezifikation
Spezifikation
| Glidkapacitet | 50 |
| Färg | Grå |
| Fack | 50 |
| Djup (metriskt) | 97 mm |
| Enheten håller | 50 objektglas |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Inkluderar | Lock och registerkort |
| Material | Polystyren |
| Staplingsbar | Ja |
| Bredd (metrisk) | 230 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?