Läs mer
Kartell™ Skjutlåda i polystyrenmikroskop
BIOPHARMA
Produktkod. 10586191
Change view
Glidkapacitet:
25
50
100
Djup (metriskt):
83 mm
97 mm
180 mm
Höjd (metrisk):
35 mm
38 mm
Bredd (metrisk):
98 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Glidkapacitet Djup (metriskt) Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10586191 100 180 mm 35 mm 230 mm Varje
10162181 25 83 mm 38 mm 98 mm Paket med 4
10576191 50 97 mm 35 mm 230 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10586191 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0027800
I lager
Tillverkad av praktiskt taget okrossbar högslagspolystyren. Kartell™ Polystyrenmikroskopglasboxar är designade för noggrann förvaring och klassificering av objektglas.
  • Fackorna är väl åtskilda för enkel hantering av 76 mm x 26 mm diabilder
  • Fackorna är tydligt numrerade och kan korsreferens med motsvarande registerkort
  • Locken är helt avtagbara
  • Topp och baksida tydligt markerade
  • Lådorna för 50 och 100 platser har placeringsklackar så att lådor kan staplas
Specifikationer
Glidkapacitet 100
Färg Grå
Fack 100
Djup (metriskt) 180 mm
Enheten håller 100 bilder
Höjd (metrisk) 35 mm
Inkluderar Lock och registerkort
Material Polystyren
Staplingsbar Ja
Bredd (metrisk) 230 mm