Beskrivning
- Stöd celltillväxt och differentiering av endotel- och epitelcellinjer, inklusive CaCo-2
- Designad för maximal användarbekvämlighet, enklare pipettering och basolateral åtkomst
- Optimerad för att växa och upprätthålla cellmonoskikt med hög integritet
- Plattorna har fötter för att höja plattan över arbetsytan när de tas isär från matarfacket, vilket minskar förorening i ett lager
- Kan användas manuellt eller med automatiserade cellsådd, utfodring och tvättsystem
- Kan användas med antingen en brunns eller flera brunnar matningsbricka
- Rivformade mottagarbrunnar eliminerar luftbubblor när plattorna sätts ihop
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Beskrivning | Cellkulturinsatsplatta, Isopore™ Media |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 0,7 cm 2 (Filter) |
| Material | Polykarbonat |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Insatssystem med flera brunnar |
| Räkna väl | 24 |
| Visa mer |