Beskrivning
- Multi-use tubes
- Can withstand 1500rpm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polystyrene |
| Förpackning | 1000/Bag, 1 Bag/Box |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Test Tube |